Learn More
Cytiva Microplacas UNIPLATE™
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen del pocillo (métrico):
5 mL
10 mL
10 mL
Forma del pocillo:
Plano
Redondo
N.° de pocillos:
24
48
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Fabricadas con polipropileno de excelente resistencia química y térmica.Las microplacas Whatman™ UNIPLATE™ son adecuadas para la recogida de filtrado simple y para técnicas de ensayos homogéneos utilizadas en detección de alto rendimiento (HTS).
- Soporta temperaturas bajas (-80°C) para almacenamiento a largo plazo
- Cumple™con los estándares ANSI /SBS para compatibilidad con la mayoría de las microplacas lectores y dispositivos de manipulación automatizada de planchas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Descripción | Microplacas UNIPLATE |
| matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 10 mL |
| N.° de pocillos | 24 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Mostrar más |
Título del producto
Cytiva Microplacas UNIPLATE™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido