Learn More
Cytiva Microplacas UNIPLATE™ Código de producto.: 11378674
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Cytiva Microplacas UNIPLATE™
Código de producto. 11378674
No estéril, 10 mL, Redondo, 24, paquete de 25
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen del pocillo (métrico):
5 mL
10 mL
10 mL
Forma del pocillo:
Plano
Redondo
N.° de pocillos:
24
48
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 11378674
Marca: Cytiva 77015102
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno de excelente resistencia química y térmica. Las microplacas Whatman™ UNIPLATE™ son adecuadas para la recogida de filtrado simple y para técnicas de ensayos homogéneos utilizadas en detección de alto rendimiento (HTS).
Fabricadas con polipropileno de excelente resistencia química y térmica.Las microplacas Whatman™ UNIPLATE™ son adecuadas para la recogida de filtrado simple y para técnicas de ensayos homogéneos utilizadas en detección de alto rendimiento (HTS).
  • Soporta temperaturas bajas (-80°C) para almacenamiento a largo plazo
  • Cumple™con los estándares ANSI /SBS para compatibilidad con la mayoría de las microplacas lectores y dispositivos de manipulación automatizada de planchas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Descripción Microplacas UNIPLATE
matriz, red, conjunto 4 x 6
Color Natural
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 10 mL
N.° de pocillos 24
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Ideal para técnicas de ensayos homogéneos utilizados en el cribaje de alto rendimiento
Cantidad 25/paq.
Título del producto
Cytiva Microplacas UNIPLATE™ >