Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo para líquidos de PET de 20 ml, con tapones conectados
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Material (revestimiento):
Lámina de metal/corcho
Lámina de metal/pulpa
Polietileno
Polietileno expandido
Sin septum
Material del cierre:
Polietileno
Polipropileno
Urea
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- La claridad del vidrio con la seguridad del plástico
- El vial se puede incinerar; no se generan gases perjudiciales
- Los viales ofrecen baja permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimo
Información de órdenes
BlancoEnvasados en bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Lámina de metal/pulpa |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,06 in, 27 mm |
| Color | Blanco |
| Material | PET |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ofrece baja permeabilidad para los recuentos de fondo mínimo y de disolventes; los viales se pueden incinerar con seguridad; no se genera gas dañino |
| Altura (imperial) | 2,4 in |
| Tipo de empaquetado | Bandeja |
| Volumen (imperial) | 0.67 oz |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |