Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo para líquidos de PET de 20 ml, con tapones separados
Código de producto. 12407361 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Material del cierre:
Polipropileno
Urea
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 12407361
Marca: DWK Life Sciences 986742
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Ofrecen baja permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimos
  • La claridad del vidrio con la seguridad del plástico
  • El vial se puede incinerar; no se generan gases perjudiciales
  • Los viales ofrecen baja permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimos
Información de órdenes
Blanco Las cajas de 1000 viales se envasan en una única bolsa de plástico con los tapones en una bolsa independiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Lámina de metal/corcho
Diámetro exterior (imperial) 1,06 in, 27 mm
Color Blanco
Material PET
Volumen (métrico) 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Ofrece baja permeabilidad para los recuentos de fondo mínimo y de disolventes; los viales se pueden incinerar con seguridad; no se genera gas dañino
Altura (imperial) 2,4 in
Tipo de empaquetado Bandeja
Volumen (imperial) 0.67 oz
Material del cierre Urea
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 61 mm