Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo para líquidos de PET de 20 ml, con tapones separados
Código de producto. p-4909441 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Material del cierre:
Polipropileno
Urea
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 12407361
Marca: DWK Life Sciences 986742
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Ofrecen baja permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimos
  • La claridad del vidrio con la seguridad del plástico
  • El vial se puede incinerar; no se generan gases perjudiciales
  • Los viales ofrecen baja permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimos
Información de órdenes
Blanco Las cajas de 1000 viales se envasan en una única bolsa de plástico con los tapones en una bolsa independiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Lámina de metal/corcho
Diámetro exterior (imperial) 1,06 in, 27 mm
Color Blanco
Material PET
Volumen (métrico) 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Ofrece baja permeabilidad para los recuentos de fondo mínimo y de disolventes; los viales se pueden incinerar con seguridad; no se genera gas dañino
Altura (imperial) 2,4 in
Tipo de empaquetado Bandeja
Volumen (imperial) 0.67 oz
Material del cierre Urea
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 61 mm