Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Bar Code Bottom Insert
For use with Wheaton CryoELITE™ Freestanding Cryogenic Vials
91.15€ - 389.00€
Especificaciones
Material Polipropileno
Cantidad 500/caja
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12379959
Ver documentos
DWK Life Sciences
W224621-0303
Estéril
91.15€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 25-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11561345
Ver documentos
DWK Life Sciences
W985881
No estéril
389.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Makes sample identification and traceability reliable and convenient
  • Bar code insert manually press fits into bottom of vial
  • Data matrix readable with standard scanning hardware
  • Made from same cryogenic radiation-grade, virgin polypropylene as vial, ensuring uniform thermal expansion
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
500/caja
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Bar Code Bottom Insert