Learn More
DWK Life Sciences™ Gradillas para viales de 36 posiciones Wheaton™ para viales de espacio frontal de 23 mm de diámetro externo de 6, 10 o 20 ml
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Se pueden limpiar fácilmente en un lavador automático o esterilizar en autoclave
Especialmente diseñado para su uso con viales Cryule™ independientes
- Esterilizable en autoclave a 121°C durante 20 minutos
- Abra el fondo del pocillo para facilitar el drenaje
- Indexación alfanumérica
- Apilable
- Material: Polipropileno
- L x An x Al: 32,2 x 9,1 x 2,8 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 36 |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Diámetro externo de 6, 10, 20 ml 23 mm Viales con espacio de cabeza |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12,6 x 3,5 x 1,12 pulg (32,2 x 9,1 x 2,8cm) |
| Longitud (métrico) | 32,2 cm |
| Longitud (imperial) | 12,6 in |
| Anchura (imperial) | 3,5 in |
| Mostrar más |