Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm con junta cónica estándar y soporte de vidrio fritado
Recomendados para filtración rutinaria de disolventes orgánicos, líquidos corrosivos y eliminación de partículas de disolventes para HPLC. El conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm con junta cónica estándar y soporte de vidrio fritado se fabrica con vidrio de borosilicato con extraíbles bajos.
Marca: DWK Life Sciences 419380
438.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21903" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.79000kg
Descripción
- Las unidades tienen una conexión de manguera n.º 2 para tubos flexibles de diámetro interno de 1/4" (6 mm)
- La punta de goteo en las bases de soporte se extiende por debajo de la conexión de manguera, lo que impide que el filtrado entre en la línea de vacío
- La conexión de vidrio esmerilado elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse con los tapones de silicona o neopreno
- El soporte de vidrio fritado incluye una base de soporte de vidrio fritado de porosidad gruesa (4-60μm), embudo graduado, abrazadera de aluminio anodizado y un matraz de 1 l.
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A | |
Vidrio | |
Filtración rutinaria de disolventes orgánicos, líquidos corrosivos, extracción de partículas de disolventes para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), filtración general | |
1/caja |
Manguera | |
De 40 a 60 μm | |
Una base del soporte de vidrio fritado con gran porosidad, embudo graduado, pinza de aluminio anodizado, matraz de filtración de 1 l | |
Conjunto de filtración |