Learn More
DWK Life Sciences™ Gradilla de 48 puestos Wheaton™ para diámetro interior abierto de 15,5 mm
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Posiciones:
48
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Descripción
- Esterilizable en autoclave a 121°C durante 20 minutos
- Abra el fondo del pocillo para facilitar el drenaje
- Indexación alfanumérica
- Apilable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para viales |
| matriz, red, conjunto | 4 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 48 |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de cromatografía de 8 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10,47 x 3,7 x 1,12 pulg (26,6 x 9,4 x 2,8cm) |
| Longitud (métrico) | 26,6 cm |
| Longitud (imperial) | 10,47 in |
| Anchura (métrico) | 9,4 cm |
| Mostrar más |