Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 6mL HDPE Omni-Vial Scintillation Vial
Código de producto. 11798849 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca colgante de un cuarto de vuelta
Tapón de rosca convencional de un cuarto de vuelta
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
11798849 Tapón de rosca convencional de un cuarto de vuelta paquete de 1000
12483691 Tapón de rosca colgante de un cuarto de vuelta paquete de 1000
2 options
Código de producto. 11798849
Marca: DWK Life Sciences 225414
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales están fabricados con polietileno de alta densidad y tienen un tapón de un cuarto de vuelta. El tapón colgante permite la suspensión del vial y un fácil acceso.
  • Se utiliza con viales de centelleo de líquidos de vidrio de 20 ml fabricados con vidrio y PET Wheaton con un tamaño de cuello de 22 mm
  • Dimensiones (DE x Al): 17 mm × 57 mm (con tapón acoplado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,66 in, 17 mm
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Volumen (métrico) 6 ml
Altura (imperial) 2,24 in
Volumen (imperial) 0,2 oz
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca convencional de un cuarto de vuelta
Altura (métrico) 57 mm