Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 6mL HDPE Omni-Vial Scintillation Vial
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Se utiliza con viales de centelleo líquido Wheaton de vidrio y PET de 20 ml con cuello de 22 mm
- Dimensiones (DE x Al): 17 mm x 57 mm (con tapón acoplado)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 0,66 in, 17 mm |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Volumen (métrico) | 6 mL |
| Altura (imperial) | 2,24 in |
| Volumen (imperial) | 0,2 oz |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca colgante de un cuarto de vuelta |
| Altura (métrico) | 57 mm |