Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 6mL HDPE Omni-Vial Scintillation Vial
Código de producto. p-206376 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca colgante de un cuarto de vuelta
Tapón de rosca convencional de un cuarto de vuelta
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11798849
Marca: DWK Life Sciences 225414
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales están fabricados con polietileno de alta densidad y tienen un tapón de un cuarto de vuelta. El tapón colgante permite la suspensión del vial y un fácil acceso.
  • Se utiliza con viales de centelleo de líquidos de vidrio de 20 ml fabricados con vidrio y PET Wheaton con un tamaño de cuello de 22 mm
  • Dimensiones (DE x Al): 17 mm × 57 mm (con tapón acoplado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,66 in, 17 mm
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Volumen (métrico) 6 ml
Altura (imperial) 2,24 in
Volumen (imperial) 0,2 oz
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca convencional de un cuarto de vuelta
Altura (métrico) 57 mm