Learn More
DWK Life Sciences Gradilla para viales de 90 puestos Wheaton™
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con esta gradilla para viales apilable y esterilizable en autoclave
Marca: DWK Life Sciences 868810
293.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con esta gradilla para viales apilable y esterilizable en autoclave
- Estructura de polipropileno
- 6 pocillos profundos × 15 pocillos de ancho
- Indización alfanumérica
- Drenaje inferior
- Diámetro de pocillo 17,1 mm; L × An × Al: 33 × 17 × 3 cm;
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Rack para viales | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Sí | |
13 × 6,6 × 1,25 pulg (33 × 17 × 3 cm) | |
13 pulg | |
6,6 in | |
1,25 in | |
17,1 mm |
4 x 12 | |
Blanca | |
90 | |
50 viales de muestreador automático de fondo redondo de 12 ml de diámetro, de 1 y 2 ml con tapones de rosca o 12 tubos de cultivo de vidrio de 75 mm | |
33 cm | |
17 cm | |
3 cm | |
17,1 mm |