Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Vials
Wheaton ABC Vials have a 40% wider opening than standard screw top vials as well as superior thread design that allows for a more secure seal to the closure.
321.00€ - 368.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 1,8 mL |
Altura (imperial) | 1,25 in |
Altura (métrico) | 32 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Color | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Color | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12494801
|
DWK Life Sciences
W225150 |
Tapón de rosca | Transparente | Vial ABC sin etiqueta de escritura |
321.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12404831
|
DWK Life Sciences
W225151 |
Tapón de rosca | Transparente | Vial ABC con etiqueta de escritura |
341.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12414851
|
DWK Life Sciences
W225152 |
Tapón de rosca | Ámbar | Vial ABC sin etiqueta de escritura |
348.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12424871
|
DWK Life Sciences
W225153 |
Tapón de rosca | Ámbar | Vial ABC con etiqueta de escritura |
368.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12463661
|
DWK Life Sciences
225179-03 |
Tapón para encapsular | Ámbar | E-Z Vial™ con parche de escritura |
322.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- 40% larger opening than standard vials
- Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
- Limited volume inserts
- 9 mm screw thread
- Use with Wheaton ABC Screw Caps
Especificaciones
12 mm | |
1,8 mL | |
32 mm |
Vidrio de borosilicato | |
1,25 in | |
1000/caja |