Learn More
DWK Life Sciences™ Quemador de alcohol Wheaton™
Código de producto. 12473761 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 12473761
Marca: DWK Life Sciences™ 237070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tapón de vidrio esmerilado
Ideal para aplicaciones de microscopía
  • Diseñado para su uso con alcohol isopropílico o alcohol etílico desnaturalizado
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico.
  • Llama de bajo calor
Información de órdenes
Diám. x altura: 75 x 100 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Quemador de alcohol
Material Vidrio
Capacidad (imperial) 0,026 gal
Capacidad (métrico) 100 mL
Diámetro (imperial) 3 pulg
Diámetro (métrico) 7,62 cm
Para utilizar con (aplicación) Alcohol iIsopropílico o alcohol etílico desnaturalizado
Altura (imperial) 3,947 in
Altura (métrico) 10,02 cm
Incluye Tapón de vidrio esmerilado