Learn More
DWK Life Sciences Cápsulas de aluminio perforadas Wheaton™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10580463 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10580463
Marca: DWK Life Sciences 22419306
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco. Los cierres de aluminio rasgables Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco.Los cierres de aluminio rasgables Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
  • Buenas propiedades de barrera
  • La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
  • Químicamente resistentes al alcohol y la acetona, entre muchos otros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Material Aluminio
Cantidad 1000/caja
Tipo Rasgable completo
Tamaño del tapón 20 mm