Learn More
DWK Life Sciences Cápsulas de aluminio perforadas Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco.Los cierres de aluminio rasgables Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
- Buenas propiedades de barrera
- La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
- Químicamente resistentes al alcohol y la acetona, entre muchos otros
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tipo | Rasgable completo |
| Tamaño del tapón | 13 mm |