Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with PTFE Faced PE-lined Caps
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Descripción
Amber Type III soda-lime glass protects light-sensitive solutions
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Información de órdenes
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Compliance
USP Type III soda-lime glass
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 1 oz., 30 ml |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro (imperial) | 1,22 in |
Material | Vidrio |
Color del tapón | Blanco |
Certificaciones/conformidad | USP tipo III |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |