Learn More
DWK Life Sciences Viales E-Z de vidrio ámbar Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color (sello):
Azul
Natural
Rojo
Verde
Material (revestimiento):
PTFE/silicona
PTFE/silicona/PTFE
Teflón y goma
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar certificado
- Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Natural |
| Material (revestimiento) | Teflón y goma |
| Color | Natural |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Septo | Revestimiento de 0,002 PTFE/0,037 caucho |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Material (sello) | Aluminio |
| Estilo de cuello | Crimp Top |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur