Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo de vidrio ámbar con tapón de vidrio esmerilado Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 mL
Descripción
- Frasco de vidrio de borosilicato ámbar con boca estrecha
- Protege reactivos y soluciones sensibles a la luz
- El tapón plano octagonal de vidrio esmerilado proporciona un excelente sellado; protege el borde superior del frasco del polvo
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 8,45 oz, 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro (imperial) | 2,83 in |
Material | De cristal |
Color del tapón | Ámbar |
Boca | Estrecha |
Altura (métrico) | 145 mm |
Altura (imperial) | 5,7 in |
Mostrar más |
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco de reactivo de vidrio ámbar con tapón de vidrio esmerilado Wheaton™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido