Learn More
DWK Life Sciences Tapón fenólico negro de rosca con revestimiento de caucho con recubrimiento de PTFE Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
N.º por caja:
100 cajas
200 cajas
200/caja
Descripción
- Diseñado para la seguridad del producto
- Revestimiento de caucho de TFE/butadieno-estireno
- Tapón de rosca
- Fenólico
- Negro
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Resina fenólica |
N.º por caja | 200 cajas |
Acabado del cuello | 15-425 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Revestimiento del tapón | PTFE/caucho 14B |
Título del producto
DWK Life Sciences Tapón fenólico negro de rosca con revestimiento de caucho con recubrimiento de PTFE Wheaton™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido