Learn More
DWK Life Sciences Tapones fenólicos de rosca en color negro Wheaton™ con revestimiento de caucho blanco recubierto con PTFE 14B
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Fenólico |
| Material de revestimiento | TFE, caucho de butadieno estireno |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | 8-425 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |