Learn More
DWK Life Sciences Tapón de frasco de DBO Wheaton™
Para su uso con frascos de DBO Wheaton 60 y de 300 ml y frascos de DBO de borosilicato de color negro de 300 ml
Marca: DWK Life Sciences 227723
76.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
Para su uso con frascos de DBO Wheaton 60 y 300 ml y frascos de DBO de borosilicato de color negro de 300 ml
- El tapón de polietileno impide la evaporación del sello de agua durante la incubación
Especificaciones
Evita la evaporación de la junta del agua durante el periodo de incubación de DBO de cinco días | |
Para frascos de DBO de 60 y 300 ml | |
Polietileno |