Learn More
DWK Life Sciences Frascos de DBO Wheaton™
Código de producto. 11764179 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
60 ml
300 ml
N.º de secuencia:
De 1 a 24
De 1 a 36
De 121 a 144
De 145 a 168
De 169 a 192
De 193 a 216
De 217 a 240
De 241 a 264
De 25 a 48
De 265 a 288
De 289 a 312
De 313 a 336
De 337 a 360
De 361 a 384
De 37 a 72
De 385 a 408
De 409 a 432
De 49 a 72
De 73 a 96
De 97 a 120
Opciones
Sin numerar
Tapón:
Pennyhead
robótico
Código de barras:
No
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. 11764179
Marca: DWK Life Sciences 22749401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Frascos
  • Vidrio de borosilicato, de 60 o 300 ml, con o sin numeración
  • Con áreas de marcado permanente; las versiones con numeración también incluyen código de barras
  • Radio de hombro especialmente diseñado para barrer todo el aire del interior del frasco durante el llenado
  • Se recomiendan los frascos de 300 ml para la prueba de DBO de cinco días mencionada en Métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, 18.ª edición, 5210B, 1992
Tapones
  • Los tapones de vidrio de borosilicato intercambiables tienen fondo cónico que también evita la captura de aire
  • La boca acampanada del frasco forma un sello de agua alrededor de los tapones que evita que el aire penetre durante la incubación
  • La junta del tapón es compatible con las sondas de los principales medidores de DBO y DO
  • Los tapones robóticos de vidrio son compatibles con la mayoría de sistemas robóticos
Se utiliza para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica.
Información de órdenes
Dimensiones:Los frascos de 300 ml tienen un diámetro de 69 x 165 mm de alto; los frascos de 60 ml tienen un diámetro de 43 x 115 mm de alto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras
Volumen (métrico) 60 ml
Para utilizar con (aplicación) Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica
Punto de marca
Material Vidrio de borosilicato
N.º de secuencia De 1 a 36
Tapón robótico
Volumen (imperial) 2,02 oz
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11,5 cm
Diámetro (imperial) 1,69 in
Diámetro (métrico) 4,3 cm