Learn More
DWK Life Sciences Frascos de DBO
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
490.00€ - 1685.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica |
---|---|
Punto de marca | Sí |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Código de barras | Volumen (métrico) | N.º de secuencia | Tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de barras | Volumen (métrico) | N.º de secuencia | Tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12473711
|
DWK Life Sciences
227494-99 |
Sí | 60 mL | Opciones | Robótico |
1685.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12463741
|
DWK Life Sciences
227497-13G |
Sí | 300 ml | De 289 a 312 | Pennyhead |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11718879
|
DWK Life Sciences
227497-03G |
Sí | 300 ml | De 49 a 72 | Pennyhead |
496.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10678714
|
DWK Life Sciences
227494-00 |
No | 60 mL | Sin numerar | Robótico |
1265.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12433711
|
DWK Life Sciences
227494-02 |
Sí | 60 mL | De 37 a 72 | Pennyhead |
1515.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11764179
|
DWK Life Sciences
227494-01 |
Sí | 60 ml | De 1 a 36 | robótico |
1515.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11728879
|
DWK Life Sciences
227497-04G |
Sí | 300 ml | De 73 a 96 | Pennyhead |
496.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11678308
|
DWK Life Sciences
227497-00 |
Sí | 300 ml | Sin numerar | robótico |
500.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10590463
|
DWK Life Sciences
227497-01 |
Sí | 300 ml | De 1 a 24 | Robótico |
630.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12731638
|
DWK Life Sciences
227497-02 |
Sí | 300 ml | De 25 a 48 | robótico |
496.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12453721
|
DWK Life Sciences
227497-03 |
Sí | 300 ml | Desde 49 hasta 72 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12473721
|
DWK Life Sciences
227497-04 |
Sí | 300 ml | Desde 73 hasta 96 | robótico |
490.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12413731
|
DWK Life Sciences
227497-06 |
Sí | 300 ml | De 121 a 144 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12493721
|
DWK Life Sciences
227497-05 |
Sí | 300 ml | De 97 a 120 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12433731
|
DWK Life Sciences
227497-07 |
Sí | 300 ml | De 145 a 168 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12453731
|
DWK Life Sciences
227497-08 |
Sí | 300 ml | De 169 a 192 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12473731
|
DWK Life Sciences
227497-09 |
Sí | 300 ml | De 193 a 216 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12493731
|
DWK Life Sciences
227497-10 |
Sí | 300 ml | De 217 a 240 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12413741
|
DWK Life Sciences
227497-11 |
Sí | 300 ml | De 241 a 264 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12453741
|
DWK Life Sciences
227497-13 |
Sí | 300 ml | De 289 a 312 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12433741
|
DWK Life Sciences
227497-12 |
Sí | 300 ml | De 265 a 288 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12473741
|
DWK Life Sciences
227497-14 |
Sí | 300 ml | De 313 a 336 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12493741
|
DWK Life Sciences
227497-15 |
Sí | 300 ml | De 337 a 360 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12413751
|
DWK Life Sciences
227497-16 |
Sí | 300 ml | De 361 a 384 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12433751
|
DWK Life Sciences
227497-17 |
Sí | 300 ml | De 385 a 408 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12453751
|
DWK Life Sciences
227497-18 |
Sí | 300 ml | De 409 a 432 | Robótico |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11734189
|
DWK Life Sciences
227497-01G |
Sí | 300 ml | De 1 a 24 | Pennyhead |
496.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12403721
|
DWK Life Sciences
227497-00G |
Sí | 300 ml | Sin numerar | Pennyhead |
535.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11764219
|
DWK Life Sciences
227497-02G |
Sí | 300 ml | De 25 a 48 | Pennyhead |
496.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12403731
|
DWK Life Sciences
227497-05G |
Sí | 300 ml | De 97 a 120 | Pennyhead |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12423731
|
DWK Life Sciences
227497-06G |
Sí | 300 ml | De 121 a 144 | Pennyhead |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12443731
|
DWK Life Sciences
227497-07G |
Sí | 300 ml | De 145 a 168 | Pennyhead |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12463731
|
DWK Life Sciences
227497-08G |
Sí | 300 ml | De 169 a 192 | Pennyhead |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12483731
|
DWK Life Sciences
227497-09G |
Sí | 300 ml | De 193 a 216 | Pennyhead |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12403741
|
DWK Life Sciences
227497-10G |
Sí | 300 ml | De 217 a 240 | Pennyhead |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12423741
|
DWK Life Sciences
227497-11G |
Sí | 300 ml | De 241 a 264 | Pennyhead |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Beschreibung
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Frascos
- Vidrio de borosilicato, 60 o 300 ml, con o sin numeración
- Con áreas de marcado permanente; las versiones con numeración también incluyen código de barras
- Radio de hombro especialmente diseñado para barrer todo el aire del interior del frasco durante el llenado
- Se recomiendan los frascos de 300 ml para la prueba de DBO de cinco días mencionada en los métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, 18ª edición, 5210B, 1992
- Los tapones de vidrio de borosilicato intercambiables tienen fondo cónico que también evita la captura de aire
- La boca acampanada del frasco forma un sello de agua alrededor de los tapones que evita que el aire penetre durante la incubación
- La junta del tapón es compatible con las sondas de los principales medidores de DBO y DO
- Los tapones robóticos de vidrio son compatibles con la mayoría de sistemas robóticos
Se utiliza para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales con el fin de determinar la cantidad de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica.
Bestellinformation
Dimensiones:Los frascos de 300 ml tienen un diámetro de 69 x 165 mm de alto; los frascos de 60 ml tienen un diámetro de 43 x 115 mm de alto
Spezifikation
Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica | |
Sí | |
Vidrio de borosilicato |