Learn More
DWK Life Sciences Tapones Wheaton™ para viales de centelleo líquido
Código de producto. 10416322 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Material (revestimiento):
Disco de polietileno
Lámina de metal
Polyseal™
Sin septum
Material:
Polietileno
Polipropileno
Urea
Tamaño del tapón:
15-425
22-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10416322
Marca: DWK Life Sciences 240817
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso como tapones de repuesto o para viales que se suministran sin tapones
Tapones de rosca para viales de centelleo líquido
  • Tapones de rosca para viales de centelleo líquido WHEATON
  • La caja de 1000 unidades proporciona una alterativa económica
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción tapón de polipropileno: 22-400
Material (revestimiento) Disco de polietileno
Color Blanco
Material Urea
Tamaño del tapón 22-400
Para utilizar con (equipo) Vial de centelleo líquido
Tipo de producto Tapón de rosca