Learn More
DWK Life Sciences Tapones Wheaton™ para viales de centelleo líquido
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Material (revestimiento):
Disco de polietileno
Lámina de metal
Polyseal™
Sin septum
Material:
Polietileno
Polipropileno
Urea
Tamaño del tapón:
15-425
22-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Tapones de rosca para viales de centelleo líquido
- Tapones de rosca para viales de centelleo líquido WHEATON
- La caja de 1000 unidades proporciona una alterativa económica
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | tapón de polipropileno: 22-400 |
| Material (revestimiento) | Polyseal™ |
| Color | Blanco |
| Material | Urea |
| Línea de productos | Wheaton |
| Cantidad | 1000 cajas |
| Tamaño del tapón | 22-400 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial de centelleo líquido |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |