Learn More
DWK Life Sciences Tapones Wheaton™ para viales de centelleo líquido
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Tapones de rosca para viales de centelleo líquido
- Tapones de rosca para viales de centelleo líquido WHEATON
- La caja de 1000 unidades proporciona una alterativa económica
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | tapón de polipropileno: 22-400 |
| Material (revestimiento) | Lámina de metal |
| Color | Blanco |
| Material | Urea |
| Tamaño del tapón | 22-400 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial de centelleo líquido |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |