Learn More
DWK Life Sciences Matraz biorreactor Wheaton™ CELLine™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad de la celda (métrico):
5 mL
15 mL
Capacidad del material (métrico):
350 mL
1000 mL
Para utilizar con (aplicación):
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos adherentes
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión
N.º por caja:
1/Paq.
3/Paq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 3
Descripción
Includes
Manual del usuario con horarios de recolección y alimentación
Los matraces de cultivo celular de alta densidad con sistema de doble membrana permiten un menor mantenimiento del cultivo y una cosecha de alta concentración.
- La cámara de medios a granel permite tiempos de funcionamiento más largos sin necesidad de actualizar los medios
- El compartimento celular concentra células, anticuerpos y proteínas para obtener una purificación simplificada
- Para el cultivo celular en suspensión y el cultivo celular adherente: Hibridoma, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
- Para cultivo celular adherente
- 1000 ml compartimento de medios
- 15 ml compartimento de celdas
- Disponible como paquete de uno (02-912-745) o paquete de tres (02-912-742)
- Para el cultivo de células en suspensión
- 350 ml compartimento de medios
- 5 ml compartimento de celdas
- Disponible como paquete de uno (02-912-746) o paquete de cinco (02-912-746)
- Para el cultivo de células en suspensión
- 1000 ml compartimento de medios
- 15 ml compartimento de celdas
- Disponible como paquete de uno (02-912-744) o paquete de tres (02-912-741)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de la célula (imperial) | 0,527 oz |
| Capacidad de los medios (imperial) | 35,2 oz |
| Capacidad de la celda (métrico) | 15 mL |
| Capacidad del material (métrico) | 1000 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos adherentes |
| Incluye | Manual del usuario con horarios de alimentación y recolección |
| N.º por caja | 3/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |