Learn More
DWK Life Sciences Matraz biorreactor Wheaton™ CELLine™
Código de producto. 12881793 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad de la celda (métrico):
5 mL
15 mL
Capacidad del material (métrico):
350 mL
1000 mL
Para utilizar con (aplicación):
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos adherentes
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión
N.º por caja:
1/Paq.
3/Paq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 3
Código de producto. 12881793
Marca: DWK Life Sciences WCL03505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Manual del usuario con horarios de recolección y alimentación
Matraces de cultivo celular con membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos
Los matraces de cultivo celular de alta densidad con sistema de doble membrana permiten un menor mantenimiento del cultivo y una cosecha de alta concentración.
  • La cámara de medios a granel permite tiempos de funcionamiento más largos sin necesidad de actualizar los medios
  • El compartimento celular concentra células, anticuerpos y proteínas para obtener una purificación simplificada
  • Para el cultivo celular en suspensión y el cultivo celular adherente: Hibridoma, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • Para cultivo celular adherente
  • 1000 ml compartimento de medios
  • 15 ml compartimento de celdas
  • Disponible como paquete de uno (02-912-745) o paquete de tres (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Para el cultivo de células en suspensión
  • 350 ml compartimento de medios
  • 5 ml compartimento de celdas
  • Disponible como paquete de uno (02-912-746) o paquete de cinco (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Para el cultivo de células en suspensión
  • 1000 ml compartimento de medios
  • 15 ml compartimento de celdas
  • Disponible como paquete de uno (02-912-744) o paquete de tres (02-912-741)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de la célula (imperial) 0,175 oz
Capacidad de los medios (imperial) 12,3 oz
Capacidad de la celda (métrico) 5 mL
Capacidad del material (métrico) 350 mL
Para utilizar con (aplicación) Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión
Incluye Manual del usuario con horarios de alimentación y recolección
N.º por caja 5/Paq.
Esterilidad Estéril