Learn More
DWK Life Sciences Matraz biorreactor Wheaton™ CELLine™
Código de producto. p-4485893 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad de la celda (métrico):
5 mL
15 mL
Capacidad del material (métrico):
350 mL
1000 mL
Para utilizar con (aplicación):
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos adherentes
Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión
N.º por caja:
1/Paq.
3/Paq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 3
Código de producto. 12871793
Marca: DWK Life Sciences WCL10003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Manual del usuario con horarios de recolección y alimentación
Matraces de cultivo celular con membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos
Los matraces de cultivo celular de alta densidad con sistema de doble membrana permiten un menor mantenimiento del cultivo y una cosecha de alta concentración.
  • La cámara de medios a granel permite tiempos de funcionamiento más largos sin necesidad de actualizar los medios
  • El compartimento celular concentra células, anticuerpos y proteínas para obtener una purificación simplificada
  • Para el cultivo celular en suspensión y el cultivo celular adherente: Hibridoma, CHO, NS0, SF, BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • Para cultivo celular adherente
  • 1000 ml compartimento de medios
  • 15 ml compartimento de celdas
  • Disponible como paquete de uno (02-912-745) o paquete de tres (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • Para el cultivo de células en suspensión
  • 350 ml compartimento de medios
  • 5 ml compartimento de celdas
  • Disponible como paquete de uno (02-912-746) o paquete de cinco (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • Para el cultivo de células en suspensión
  • 1000 ml compartimento de medios
  • 15 ml compartimento de celdas
  • Disponible como paquete de uno (02-912-744) o paquete de tres (02-912-741)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de la célula (imperial) 0,527 oz
Capacidad de los medios (imperial) 35,2 oz
Capacidad de la celda (métrico) 15 mL
Capacidad del material (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Matraces de cultivo celular de membranas ideales para la producción de proteínas y anticuerpos, para cultivos en suspensión
Incluye Manual del usuario con horarios de alimentación y recolección
N.º por caja 3/Paq.
Esterilidad Estéril