Learn More
DWK Life Sciences Matraces de vía lateral para rotor Celstir™ sin camisa de agua
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
Marca:  DWK Life Sciences 356915
156.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12491421
  • 165.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
  • El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
  • Tapón con revestimiento de caucho de silicona
  • Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Caucho de silicona
Solo matraces
Resina PTFE
38-430
50 mL
15-415
Autoclavable