Learn More
DWK Life Sciences Matraces de vía lateral para rotor Celstir™ sin camisa de agua
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
Marca: DWK Life Sciences 356876
450.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.40190kg
Description
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
- El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
- Tapón con revestimiento de caucho de silicona
- Esterilizables en autoclave
Specifications
Caucho de silicona | |
125 mL | |
6,1 in | |
Matraz, propulsor y tapones | |
Resina PTFE | |
Plano | |
51-440 |
2,5 in | |
Vidrio | |
15,5 cm | |
33-430 | |
Autoclavable | |
65 mm |