Learn More
DWK Life Sciences Tapones de aluminio: una pieza
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente lo que permite verter el contenido del frasco. Los cierres de aluminio de arrancado de disco central Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
122.00€ - 177.00€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Cantidad | 1000/caja |
Tipo | Arrancado de disco central |
Código de producto | Marca | Tipo | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10194172
|
DWK Life Sciences
224183-01 |
Arrancado de disco central | Natural | 1000/caja |
122.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10022372
|
DWK Life Sciences
224182-01 |
Arrancado de disco central | Natural | 1000/caja |
147.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10331772
|
DWK Life Sciences
224187-01 |
Arrancado de disco central | Natural | 1000/caja |
177.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11788779
|
DWK Life Sciences
224182-07 |
Arrancado de disco central | Verde | 1000/caja |
147.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10532444
|
DWK Life Sciences
224183-07 |
Arrancado de disco central | Verde | 1000/caja |
133.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Buenas propiedades de barrera
- La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
- Químicamente resistentes al alcohol y la acetona, entre otros
Especificaciones
Aluminio | |
1000/caja | |
Arrancado de disco central |