Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with 14B White Rubber-Lined Caps
Click to view available options
Capacidad:
1000 ml
125 ml
500 ml
60 ml
8 oz., 250 ml
Diámetro (imperial):
1,53 in
1,88 in
2,36 in
2,95 pulg
3,7 in
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Altura (imperial):
3,7 in
4,4 in
5,43 pulg.
6,6 in
8,18 in
Descripción
- Muy adecuado para el almacenamiento y la toma de muestras de líquidos; el vidrio sodocálcico transparente Tipo III de la USP permite ver el contenido
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
- Vidrio sodocálcico Tipo III
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 mL |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,53 in |
Material | Vidrio sodocálcico |
Color del tapón | Negro |
Certificaciones/conformidad | USP tipo III |
Altura (métrico) | 94 mm |
Altura (imperial) | 3,7 in |