Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
40.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
1 oz., 30 ml
1000 ml
125 ml
500 ml
60 ml
8 oz., 250 ml
Envase:
Paquete Valu-Bulk
Paquete práctico
Descripción
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
- Los frascos en paquetes prácticos vienen con etiquetas de comunicación de riesgos para la identificación del contenido y etiquetas de signos de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o el almacenamiento a largo plazo
- Disponible en cajas de cartón prácticas particionadas o Valu-Bulk™
Información de órdenes
Caps can be ordered separately.
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
Especificaciones
Capacidad | 1000 ml |
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 3,7 in |
Material | Polipropileno |
Envase | Paquete práctico |
Color del tapón | Blanco |
Certificaciones/conformidad | EPA, FDA |
Closure Included | Sí |