Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Polyvinyl-lined Closures
69.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz, 15 ml
1 oz., 30 ml
125 ml
16,9 oz, 500 ml
30 ml
500 ml
60 ml
60 ml
8 oz., 250 ml
Diámetro (imperial):
1,2 in
1,22 in
1,53 in
1,77 in
2,2 pulg
2,67 in
Altura (imperial):
2,52 in
2,91 in
3,5 in
4,44 in
5,47 in
6,65 in
Descripción
- Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
- Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
Especificaciones
Capacidad | 1 oz., 30 ml |
Capacidad (métrico) | 30 mL |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,22 in |
Material | Vidrio sodocálcico |
Color del tapón | Blanco |
Altura (métrico) | 74 mm |
Altura (imperial) | 2,91 in |
Revestimiento del tapón | Poli/vinilo |