Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares without Caps
Código de producto. 12359809 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Square shape maximizes lab storage space
  • Fabricados con vidrio sodocálcico transparente de Tipo III de la USP
  • Boca ancha para facilitar el llenado
  • El vidrio transparente facilita la visualización del contenido
  • La forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento
  • Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1,01 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,22 in
Material Vidrio sodocálcico
Altura (métrico) 72 mm
Altura (imperial) 2,83 in
Tamaño del tapón 24-400 mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca