Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares without Caps
Código de producto. 12860764 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad:
1,01 oz., 30 ml
16,9 oz, 500 ml
4,23 oz, 125 ml
60 ml
8,45 oz, 250 ml
Diámetro (imperial):
1,22 in
1,53 in
1,77 in
2,2 pulg
2,67 in
Tamaño del tapón:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Altura (imperial):
2,83 in
3,42 in
4,4 in
5,39 in
6,57 in
Square shape maximizes lab storage space
  • Fabricados con vidrio sodocálcico transparente de Tipo III de la USP
  • Boca ancha para facilitar el llenado
  • El vidrio transparente facilita la visualización del contenido
  • La forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento
  • Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4,23 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,23 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,77 in
Material Vidrio sodocálcico
Altura (métrico) 111 mm
Altura (imperial) 4,4 in
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 45 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca