Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio transparente para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Código de producto. 10160861 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4.0 ml
4 ml
8 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Material (revestimiento):
Caucho 14B
PTFE/Caucho 14B
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
72 PCS
paquete de 144
paquete de 72
Código de producto. 10160861
Marca: DWK Life Sciences 224884
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
  • Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
  • Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
  • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporciona una resistencia química extraordinaria
  • Tapones y revestimientos de tapón
    • Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
    • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
    • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 8 ml
Para utilizar con (aplicación) Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 2,2 dr.
Línea de productos Wheaton
Volumen total (métrico) 8 mL
Material del cierre Fenólico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 63 mm
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I
Tipo Vial
Tamaño del tapón 15-425
Para utilizar con (equipo) M-T File™ y gradilla para viales