Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio transparente para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4.0 ml
4 ml
8 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Material (revestimiento):
Caucho 14B
PTFE/Caucho 14B
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
72 PCS
paquete de 144
paquete de 72
Descripción
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
- Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
- Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporciona una resistencia química extraordinaria
- Tapones y revestimientos de tapón
- Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/Caucho 14B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 5 dr |
| Material del cierre | Fenólico |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |