Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio transparente para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
176.00€ - 398.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Para utilizar con (aplicación) Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos
Estilo de rosca Rosca
Material del cierre Fenólico
Ver más especificaciones
Productos 20
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tamaño del tapón Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tamaño del tapón Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
10242431
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
224881
2 ml 8-425 Caucho 14B
243.00€
paquete de 288
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10739151
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
224882
4 ml 13-425 Caucho 14B
233.00€
paquete de 144
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10160861
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
224884
8 ml 15-425 Caucho 14B
312.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11734159
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
224885
12 ml 15-425 Caucho 14B
398.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10446151
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
225288
20 ml 24-400 Caucho 14B
245.00€
paquete de 72
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10153372
Ver documentos
DWK Life Sciences
225014
8 ml 15-425 Caucho 14B
196.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 16-10-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10504291
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
224886
16 ml 18-400 Caucho 14B
309.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 04-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11758769
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
225289
25 ml 24-400 Caucho 14B
295.00€
paquete de 72
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10628135
Ver productos accesorios Ver documentos
DWK Life Sciences
225290
40 ml 24-400 Caucho 14B
234.00€
paquete de 72
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11744159
Ver documentos
DWK Life Sciences
224888
24 ml 20-400 Caucho 14B
255.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10193242
Ver documentos
DWK Life Sciences
W224582
4 ml 13-425 PTFE/Caucho 14B
186.00€
paquete de 144
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10376942
Ver documentos
DWK Life Sciences
2 ml 8-425 PTFE/Caucho 14B
388.00€
paquete de 288
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10041332
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W224584
8 ml 15-425 PTFE/Caucho 14B
232.78€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11728779
Ver documentos
DWK Life Sciences
12 ml 15-425 PTFE/Caucho 14B
263.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11738779
Ver documentos
DWK Life Sciences
16 ml 18-400 PTFE/Caucho 14B
280.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11748779
Ver documentos
DWK Life Sciences
24 ml 20-400 PTFE/Caucho 14B
305.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10215212
Ver documentos
DWK Life Sciences
W224589
20 ml 24-400 PTFE/Caucho 14B
189.00€
paquete de 72
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10622373
Ver documentos
DWK Life Sciences
W224590
25 ml 24-400 PTFE/Caucho 14B
223.00€
paquete de 72
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10463902
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W224591
40 ml 24-400 PTFE/Caucho 14B
271.00€
paquete de 72
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10465961
Ver documentos
DWK Life Sciences
225012
4.0 ml 13-425 Caucho 14B
176.00€
paquete de 144
Fecha estimada de envío: 16-10-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales vacíos o hacer inventario de muestras.
  • Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización
  • Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
  • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporciona una resistencia química extraordinaria
  • Tapones y revestimientos de tapón
    • Tapones fenólicos negros con parte superior sólida
    • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
    • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos
Fenólico
Tapón de rosca
M-T File™ y gradilla para viales
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Rosca
Esterilizable en autoclave
ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de vidrio transparente para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos