Learn More
DWK Life Sciences Frasco para muestras de aceite transparente Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
- El frasco viene con el corcho insertado.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,45 in |
Incluye | Corcho incluido |
Material | Vidrio sodocálcico |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 163 mm |
Tipo de producto | Botella de muestra de aceite |
Altura (imperial) | 6,41 in |
Diámetro (métrico) | 37 mm |
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco para muestras de aceite transparente Wheaton™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido