Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, transparente
La línea de productos WHEATON™ CompletePAK™ es una gama de frascos con tapa engarzada, tapones de goma y sellos que están esterilizados.
Marca: DWK Life Sciences W991006-CP
Detalles adicionales : Peso : 1.89000kg
Descripción
- Productos listos para el uso disponibles esterilizados
- Variedad de componentes estériles independientes o en kit, una solución para cada aplicación
- Las soluciones en kit tienen la misma cantidad de componentes listos para el uso, lo que reduce la tasa de desechos
- Trazabilidad total de fabricación y certificado de análisis
- USP 788/EP 2.9.19 Partículas en inyectables, USP 85/EP 2.6.1, Ensayo de endotoxinas bacterianas y USP 71/ EP 2.6.14 Ensayo de esterilidad, USP 660/EP 3.2.1 Recipientes de cristal para uso farmacéutico, y USP 381/EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparados parenterales
- Configuraciones a granel CompletePAK™ ModPAK Bulk
- Listo para el uso, justo a tiempo, duración mínima de 3 meses a partir de la fecha de expedición
- Certificación de integridad del cierre del recipiente (Container Closure integrity, CCI) disponible a petición
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Especificaciones
Blue | |
Estéril | |
Vial, Stopper, and Seal | |
WheatonTM CompletePAK | |
USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI) |
Vidrio | |
5 ml | |
120 | |
Tapón de suero estéril ultrapuro | |
20 mm |