Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, transparente
La línea de productos WHEATON™ CompletePAK™ es una gama de frascos con tapa engarzada, tapones de goma y sellos que están esterilizados.
Marca:  DWK Life Sciences W991015-CP
Detalles adicionales : Peso : 1.89000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17982631
  • 1426.79€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Productos listos para el uso disponibles esterilizados
  • Variedad de componentes estériles independientes o en kit, una solución para cada aplicación
  • Las soluciones en kit tienen la misma cantidad de componentes listos para el uso, lo que reduce la tasa de desechos
  • Trazabilidad total de fabricación y certificado de análisis
  • USP 788/EP 2.9.19 Partículas en inyectables, USP 85/EP 2.6.1, Ensayo de endotoxinas bacterianas y USP 71/ EP 2.6.14 Ensayo de esterilidad, USP 660/EP 3.2.1 Recipientes de cristal para uso farmacéutico, y USP 381/EP 3.2.9 Cierres elastoméricos utilizados en preparados parenterales
  • Configuraciones a granel CompletePAK™ ModPAK Bulk
  • Listo para el uso, justo a tiempo, duración mínima de 3 meses a partir de la fecha de expedición
  • Certificación de integridad del cierre del recipiente (Container Closure integrity, CCI) disponible a petición
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Especificaciones
Especificaciones
Red
Estéril
Vial, Stopper, and Seal
WheatonTM CompletePAK
USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Clear
10 ml
104
Tapón de suero estéril ultrapuro
20 mm