missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Connection Connectors
Se une de forma segura a dos componentes de vidrio con rosca exterior sin ganchos, resortes o abrazaderas
248.00€ - 258.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de rosca |
---|---|
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, clase A |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con | Microaparato de extracción Soxhlet |
Para utilizar con (aplicación) | Presión moderada para generar un gas o entregar un reactivo bajo una atmósfera inerte |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12425442
|
DWK Life Sciences
125482 |
12-425 y 24-400 |
248.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12445442
|
DWK Life Sciences
125488 |
20-400 y 24-400 |
258.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Screw cap configuration creates a grease-free, vacuum- tight seal
- Inert contact surface
- Easy to assemble
- Connection can be used under moderate pressure to generate a gas or deliver a reagent under an inert atmosphere
- Available with white polypropylene or black phenolic caps
- Phenolic connectors have a working temperature of up to 180
Especificaciones
Conector de rosca | |
Vidrio de borosilicato | |
Presión moderada para generar un gas o entregar un reactivo bajo una atmósfera inerte | |
Polipropileno |
USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, clase A | |
Microaparato de extracción Soxhlet | |
Tapón de rosca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto