Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Connection With Black Phenolic Caps
El conector de rosca de conexión Wheaton™ se une de forma segura a dos componentes de vidrio con rosca exterior sin ganchos, resortes ni abrazaderas.La configuración de tapón de rosca crea un sello hermético sin grasa.
135.00€ - 254.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12477371
|
DWK Life Sciences
W125495 |
13-425, 22-400 |
202.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12694773
|
DWK Life Sciences
125500 |
24-400, 24-400 |
254.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12495442
|
DWK Life Sciences
125499 |
20-400, 24-400 |
238.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12465442
|
DWK Life Sciences
125494 |
13-425, 20-400 |
135.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12475442
|
DWK Life Sciences
125496 |
13-425, 24-400 |
234.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Inert contact surface
- Easy to assemble
- Connection can be used under moderate pressure to generate a gas or deliver a reagent under an inert atmosphere
- Phenolic connectors have a working temperature of up to 180°C
- Autoclavable