Learn More
DWK Life Sciences Pinzas de engarce Wheaton™
Con mangos de diseño ergonómico para el sellado de tapones de viales de estándar de laboratorio
Marca:  DWK Life Sciences W225303
518.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432722
  • 1145.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las pinzas de engarce Wheaton E-Z cuentan con mangos ergonómicos acolchados que ayudan a reducir la fatiga de la mano y añaden un alto grado de comodidad para el usuario. Cada tamaño de pinzas de engarce está etiquetado para una identificación rápida. Otras características incluyen las mordazas de encapsulado pulidas para un sellado uniforme, un mango corto y un conjunto de resorte rediseñado que contribuye aún más a reducir la fatiga en las manos. Para el engarce semiautomático, utilice las pinzas de engarce E-Z con la estación de engarce Wheaton Crimpmaster™. Un tope ajustable le permite determinar la estanqueidad del cierre al mismo tiempo que mantiene uniforme el engarce. Las mordazas cónicas facilitan el acceso a los viales cuando se utilizan gradillas. Las pinzas de engarce E-Z de 11 mm se suministran con un inserto de émbolo para ofrecer la opción de engarzar la parte superior de un vial, lo que crea un cierre hermético adicional. Esto solo se recomienda para viales con apertura estándar.
  • Las pinzas de engarce se pueden esterilizar en autoclave, aunque la esterilización en autoclave puede cambiar la apariencia o reducir la vida útil del producto. No se deben esterilizar en autoclave a más de 121 °C
Servicio Técnico
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caja de 1 unidades
Cierres de 20 mm
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Pinzas de engarce Wheaton™ > Pinza de engarce de; conecta cierres de 20 mm