Learn More
DWK Life Sciences Pinzas de engarce Wheaton™
Código de producto. p-3205962 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cierres de 11 mm
Cierres de 13 mm
Cierres de 20 mm
Cierres de 8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11591215
Marca: DWK Life Sciences W225300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con mangos de diseño ergonómico para el sellado de tapones de viales de estándar de laboratorio
  • Las pinzas de engarce Wheaton E-Z cuentan con mangos ergonómicos acolchados que ayudan a reducir la fatiga de la mano y añaden un alto grado de comodidad para el usuario. Cada tamaño de pinzas de engarce está etiquetado para una identificación rápida. Otras características incluyen las mordazas de encapsulado pulidas para un sellado uniforme, un mango corto y un conjunto de resorte rediseñado que contribuye aún más a reducir la fatiga en las manos. Para el engarce semiautomático, utilice las pinzas de engarce E-Z con la estación de engarce Wheaton Crimpmaster™. Un tope ajustable le permite determinar la estanqueidad del cierre al mismo tiempo que mantiene uniforme el engarce. Las mordazas cónicas facilitan el acceso a los viales cuando se utilizan gradillas. Las pinzas de engarce E-Z de 11 mm se suministran con un inserto de émbolo para ofrecer la opción de engarzar la parte superior de un vial, lo que crea un cierre hermético adicional. Esto solo se recomienda para viales con apertura estándar.
  • Las pinzas de engarce se pueden esterilizar en autoclave, aunque la esterilización en autoclave puede cambiar la apariencia o reducir la vida útil del producto. No se deben esterilizar en autoclave a más de 121 °C
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cierres de 8 mm
Cantidad Caja de 1 unidades