Learn More
DWK Life Sciences Viales para almacenamiento criogénico Wheaton™ CryoELITE™, con rosca externa
Código de producto. 11531345 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Marking Spot:
No
Sí
Conditionnement:
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11531345
Marque: DWK Life Sciences W985871
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El vial con faldón Loctagon CryoELITE se mantiene estable en posición vertical y se fija en la gradilla Benchmate CryoELITE, lo que facilita la tarea de abrirlo y cerrarlo con una sola mano.
El exclusivo diseño de fabricación del vial CryoELITE tiene una mayor superficie de contacto entre el tapón y el vial para un sellado total. A este vial autoestable se le puede añadir un inserto con código de barras de matriz de datos en 2D en el fondo (n.º de cat. W985880), que lo identifica de forma único para conseguir una trazabilidad permanente. El inserto con código de barras en el fondo, que se puede adquirir por separado, se ajusta con facilidad en el fondo del vial ejerciendo presión. El formato del fondo del vial proporciona una visualización de la muestra sin obstáculos y permite el escaneo automatizado del código de barras, especialmente, cuando se utiliza con la caja para congelador Wheaton KeepIT-100™ (n.º de cat. serie W651700). Esto se traduce en un sellado con tapón de rendimiento excepcional que supera los estándares de DOT en un 35 % de media, por lo que el vial CryoELITE es ideal para el transporte de muestras clínicas. Los tapones y los viales están fabricados con polipropileno criogénico virgen de baja adherencia.
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de grado radiológico
  • Con tapones de siete colores diferentes: azul, rosa, verde, amarillo, rojo, blanco y natural
  • Viales con rosca externa e interna
  • Su diseño da como resultado una resistencia a la presión con un rendimiento mucho superior a lo establecido en las normativas del gobierno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color del tapón Natural
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 5 ml
Altura (imperial) 3,66 in
Estilo de rosca Externo
Estilo de la base Independiente
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 93 mm
Cantidad 500/caja
Certificaciones/conformidad DOT, IATA
Tipo Vial criogénico
Marking Spot Sí
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis